Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de câbles de communication RS-232 / RS-485 de 25 pieds
Code produit. 11608048 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
5 pi Câble interface
Carte d’extension de communication
Câble d’interface de 1,8 m
Câble d’interface de 5 m
Logiciel
À utiliser avec (équipement):
Bains-marie à circulation réfrigérés et chauffants Thermo Scientific™
Interface de communication RS-232, PC sous Windows
Refroidisseur ou bain à circulation Thermo Scientific™
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11608048
Marque: Thermo Scientific™ 422000000004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez l’efficacité de votre dispositif de contrôle de la température avec les accessoires de surveillance et de connectivité du contrôle de la température Thermo Scientific™.
  • Définissez les limites inférieure et supérieure de température qui déclencheront une alerte et surveillez l’état de votre système grâce à une alarme
  • Consignez vos résultats sur un graphique sélectionnable par l’utilisateur
  • Faites votre choix parmi des icônes de produits simples d’utilisation
  • Créez des graphiques et des tableaux
  • Configurez facilement les fonctions à incréments dans le temps
  • Visualisez les fenêtres d’alarmes contextuelles qui affichent l’erreur à l’écran
  • Visualisez un écran de contrôle virtuel
  • Compatible PC uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Communications RS232
À utiliser avec (équipement) Interface de communication RS-232, PC sous Windows
Type Logiciel