Learn More
Brand Compact auto. burette, BLAUBRAND, AS, DE-M, 25:0.05 ml, w/glass bottle 2L
Marque:  Brand 23940
Compact auto. burette, BLAUBRAND, AS, DE-M, 25:0.05 ml, w/glass bottle 2L
Code produit. 16425989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00€
    199.45€ / 1 pièce
    Économisez 25.55€
    11% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 12-01-2026