Learn More
Corning™ Centrifugeuses compactes LSE™
Les centrifugeuses compactes Corning™ LSE™ sont peu encombrantes et idéales pour une utilisation dans les laboratoires de sciences de la vie et de recherche industrielle.
2028.32€
Spécification
Capacité | 12 x 15 ml, 6 x 50 ml |
---|---|
Vitesse max. | 6 000 tr/min |
FCR max. | 4 185 x g |
Affichage | Numérique |
Fonctions de sécurité | Système de verrouillage électronique du couvercle, protection contre les survitesses, système de déséquilibrage avec arrêt automatique |
Produktcode | Marke | Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11347691
|
Corning™
6759 |
Prise EU |
2028.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11327691
|
Corning™
6758 |
Prise UK |
2028.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
- Plus grande polyvalence avec quatre rotors angulaires disponibles, y compris un rotor avec une capacité combinée innovant
- Peut accueillir différentes tailles de tubes, notamment un tube à centrifuger de 5 ml ainsi que des tubes à centrifuger de 15 ml et de 50 ml à fond rond et conique
- Tubes insérés à un angle fixe accru pour permettre une pelletisation cellulaire plus efficace
- Une même force de gravitation est appliquée aux échantillons lors de la rotation simultanée de tubes de 15 ml et de 50 ml
- Peut accueillir un rotor libre pour 6 x 5 ml
- Le panneau de commande est doté d’un grand écran numérique et d’un bouton rotatif pratique pour définir les valeurs des paramètres
- Le microprocesseur interne maintient un contrôle précis du fonctionnement avec dix niveaux d’accélération et de décélération et une plage de vitesse allant de 200 à 6 000 tr/min
- Équipé d’un système de verrouillage électronique du couvercle, d’une protection contre les survitesses et d’un système de détection de déséquilibrage avec arrêt automatique pour des raisons de sécurité
- Capacité du rotor de 12 x 15 ml ou 6 x 50 ml
- Format à faible encombrement
Spezifikation
12 x 15 ml, 6 x 50 ml | |
4 185 x g | |
Système de verrouillage électronique du couvercle, protection contre les survitesses, système de déséquilibrage avec arrêt automatique | |
Microprocesseur interne | |
15 kg |
6 000 tr/min | |
Numérique | |
28 x 37 x 26 cm | |
200 à 6 000 tr/min | |
230 V |