Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur rotatif numérique compact
Optimisez l’efficacité du mélange des échantillons grâce à l’agitateur rotatif réglable à mouvement ondulatoire orbital et affichage numérique.
Spécification
Capacité de charge (métrique) 5 kg
Précision du contrôle de la vitesse ± 5 tr/min à 100 tr/min
Angle d’inclinaison 0° à 13°
Vitesse de rotation 8 à 100 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Atteignez une efficacité maximale de mélange d’échantillons grâce à l’agitateur rotatif numérique compact et réglable Thermo Scientific™.
Conception compacte idéale pour un positionnement dans des incubateurs (non CO2), chambres et réfrigérateurs (jusqu’à 60°C). Le contrôle PID garantit la cohérence et un bon mouvement d’agitation.
  • Contrôle numérique de la vitesse : 8 à 100 tr/min
  • Angle d’inclinaison facile à ajuster : 0° à 13 °
  • Durée du minuteur : en continu 1 min à 99 h 59 min.
Comprend :
Tapis à picots (plateau, tampon en silicone, deux bandes de fixation).
Garantie : 2 ans
Spécification
Spécification
5 kg
0° à 13°
100/240 V, 50/60 Hz
4° C à 60°C (en fonctionnement)
11 lb
39.2°F to 140°F
Silicone
276 mm
150 mm
320 mm
10,87 po
8,16 lb
Contrôle par rétroaction avec PID
Numérique
2 ans
± 5 tr/min à 100 tr/min
8 à 100 tr/min
100/240 V
Agitateurs rotatifs
CE
50/60 Hz
10,87 in
5,91 po
12,6 po
10,87 in
276 mm
3.7 kg
Compact Digital Waving Rotator
1 min à 99 h, 59 min / en continu
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.