Learn More
Thermo Scientific™ Matériau calorifuge, 4 blocs, pour bains secs / blocs chauffants compacts
Shop alle Thermo Scientific produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensions (L x l x H):
36 × 108 × 72 mm (1.4 × 4.3 × 2.8 in)
Pakningsstørrelse:
1 pièce
Beskrivelse
Améliorez les capacités de votre application grâce aux différents accessoires pour bains à sec compacts Thermo Scientific™.
Garantie : 2 ans
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Matériau calorifuge pour 4 blocs |
| À utiliser avec (équipement) | Chauffage de bloc/bain à sec compact Thermo Scientific™ |
| Éclairage | DEL |
| Type | Matériau calorifuge |
| Dimensions (L x l x H) | 36 × 108 × 72 mm (1.4 × 4.3 × 2.8 in) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion