Learn More
Mecmesin™ Jauge de force compacte
Code produit. p-8010815
Encompass
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 N
500 N
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11938019
Marque: Mecmesin™ 860022
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La jauge de force compacte (CFG+) est la jauge de force numérique d’entrée de gamme à faible coût.
  • La jauge de force numérique CFG+ représente une alternative très abordable aux jauges mécaniques et offre une précision de ± 0,5 % de la pleine échelle.
  • Un écran LCD clair et simple affiche les relevés dans les unités de mesure les plus courantes (N, kN, mN, gf, kgf, lbf et ozf).
  • Les valeurs sont constamment modifiées en temps réel ou figées sur l’écran pour saisir la mesure du pic.
  • Fabriqué dans un boîtier en plastique ABS léger, le CFG+ dispose d’un clavier simple et est équipé d’une sortie RS232 pour une transmission de données aisée.
  • Il est principalement utilisé comme un dispositif portatif, mais sa conception lui permet de se fixer à des supports de test manuels pour des tests plus contrôlés.
  • Une fonction d’avertissement de surcharge, destinée à réduire le risque d’endommagement accidentel de l’instrument par un opérateur, est installée de série sur tous les modèles.
Spécification
Capacité (métrique) 200 N
Hauteur (métrique) 133 mm
Largeur (métrique) 76 mm
Poids (métrique) 250 g
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.