Learn More
Kern Sohn Balance de laboratoire compacte 440
Code produit. 17371473
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité:
60 g
200 g
400 g
600 g
1 000 g
4 000 g
6 000 g
Précision affichage:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
1 g
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17371473
Marque: Kern Sohn 44021A
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The classic balance ideal for use in the laboratory.
  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Détermination de pourcentage : permet la pesée avec une valeur prédéterminée (100 %) et le relevé des écarts par rapport à cette valeur nominale
  • Housse d’utilisation transparente en série
Spécification
Capacité 60 g
Précision affichage 0,001 g
Linéarité 0.002 g
Reproductibilité 0.001 g
Type Compact Precision Balance
Longueur (métrique) du bac 81 mm
Largeur (métrique) du bac 81 mm
Alimentation électrique Universal Mains Adapter
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.