Learn More
Kern Sohn Balance de laboratoire compacte PCB
Code produit. 17311683
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité:
100 g
350 g
1 000 g
3 500 g
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17311683
Marque: Kern Sohn PCB 1003
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The standard balance ideal for use in the laboratory.
  • Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
  • Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m2 etc.
  • Avec la fonction création de formules il est possible de peser différents composants d‘un mélange. À des fins de contrôle, possibilité de consulter le poids total de tous les composants
  • Pesées plus/moins
  • Housse d’utilisation transparente en série
Spécification
Capacité 100 g
Précision affichage 0.001 g
Linéarité 0.003 g
Reproductibilité 0.001 g
Type Compact Precision Blanace
Longueur (métrique) du bac 81 mm
Largeur (métrique) du bac 81 mm
Alimentation électrique Universal Mains Adapter
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.