Learn More
Kern Sohn Balance de laboratoire compacte PCD
Code produit. 17391693
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité:
250 g
350 g
2 500 g
3 500 g
6 000 g
10 kg
Précision affichage:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
1 g
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17391693
Marque: Kern Sohn PCD 10K0.1
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
High-resolution precision balance with removable display for maximum flexibility.
  • Balance de laboratoire avec plate-forme séparée: Parfaite pour travailler en boîte à gants ou en sorbonne de laboratoire. Particulièrement adaptée au pesage de substances toxiques, volatiles ou contaminées
  • Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
  • Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m2 etc.
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
  • Housse d’utilisation transparente en série
Spécification
Capacité 10 kg
Précision affichage 0,1 g
Linéarité 0.3 g
Reproductibilité 0.1 g
Type Compact Precision Balance
Longueur (métrique) du bac 160 mm
Largeur (métrique) du bac 160 mm
Alimentation électrique Universal Mains Adapter
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.