Learn More
Hanna Instruments™ Thermo-hygromètre compact
Click to view available options
Comprend:
avec capteur d’humidité relative intégré et bouchon de protection fritté
avec sonde d’enregistrement des données de calibrage
avec sonde d’enregistrement des données de point de rosée et de calibrage
Dimensione della confezione:
1 pièce
Descrizione
Thermohygromètre éco
• Calcul du point de rosée
• Affichage numérique LCD de la température ou de l'humidité relative
• Calcul du point de rosée
• Lecture °C ou °K
• Auto-extinction après 20 min
• Coque anti-choc en option pour utilisation sur le terrain
• Thermohygromètre éco
• Standard
• Inclus avec 1 sonde humidité/température câble 1 m. avec 1 sonde humidité/température et cable 1 m
• Calcul du point de rosée
• Affichage numérique LCD de la température ou de l'humidité relative
• Calcul du point de rosée
• Lecture °C ou °K
• Auto-extinction après 20 min
• Coque anti-choc en option pour utilisation sur le terrain
• Thermohygromètre éco
• Standard
• Inclus avec 1 sonde humidité/température câble 1 m. avec 1 sonde humidité/température et cable 1 m
Specifica
Specifica
| Type | Thermo-hygromètre compact |
| Résolution | 0,1deg;C |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 60°C |
| Précision de la température | plusmn;0,5deg;°C |
| Résolution de la température | 0,1°C |
| Poids (métrique) | 340 g |
| Comprend | avec capteur d’humidité relative intégré et bouchon de protection fritté |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto