Learn More
Hanna Instruments™ Thermo-hygromètre compact
Code produit. p-8009426
Click to view available options
Comprend:
avec capteur d’humidité relative intégré et bouchon de protection fritté
avec sonde d’enregistrement des données de calibrage
avec sonde d’enregistrement des données de point de rosée et de calibrage
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10329530
Marque: Hanna Instruments™ HI93640
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Thermohygromètre éco
• Calcul du point de rosée
• Affichage numérique LCD de la température ou de l'humidité relative
• Calcul du point de rosée
• Lecture °C ou °K
• Auto-extinction après 20 min
• Coque anti-choc en option pour utilisation sur le terrain
• Thermohygromètre éco
• Standard
• Inclus avec 1 sonde humidité/température câble 1 m. avec 1 sonde humidité/température et cable 1 m
Spécification
Type Thermo-hygromètre compact
Résolution 0,1deg;C
Plage de températures (métrique) 0°C à 60°C
Précision de la température plusmn;0,5deg;°C
Résolution de la température 0,1°C
Poids (métrique) 340 g
Comprend avec capteur d’humidité relative intégré et bouchon de protection fritté