Learn More
Nabertherm™ Four tubulaire compact
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H) extérieures:
434 x 340 x 508 mm
670 x 340 x 508 mm
670 x 410 x 578 mm
920 x 460 x 628 mm
1170 x 460 x 628 mm
Type de contrôleur:
B410
C450
P480
max. (métrique):
1200°C
1300°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | C450 |
| Zone chauffée | 250 mm |
| max. (métrique) | 1200°C |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 434 x 340 x 508 mm |
| Longueur (métrique) | 450 mm |
| Diamètre (métrique) Tube de procédé | 50 mm |