Learn More
Nabertherm™ Four à tube compact avec contrôleur P580
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) Tube de procédé:
50 mm
120 mm
170 mm
Zone chauffée:
500 mm
750 mm
1000 mm
max. (métrique):
1200°C
1300°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Excellent rapport prix/performances
- Peut également être équipé d’un système d’alimentation en gaz 1 (sans utilisation sous vide) et d’un système d’alimentation en gaz 2 (pour fonctionner sous vide).
- Température max. 1 200°C ou 1 300°C
- Contrôleur P580 avec 50 programmes à réglage libre et 40 segments pour un fonctionnement à trois zones
- Diamètre extérieur du tube de 50 à 170 mm, longueur chauffée de 250 à 1 000 mm
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Isolation avec un matériau fibreux non classifié
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | P580 |
| Zone chauffée | 1000 mm |
| max. (métrique) | 1200°C |
| Type | Four tubulaire compact |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 1170 x 460 x 628 mm |
| Longueur (métrique) | 1400 mm |
| Diamètre (métrique) Tube de procédé | 170 mm |