Learn More
Nabertherm™ Four à tube compact avec contrôleur P580
Code produit. 17328099 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) Tube de procédé:
50 mm
120 mm
170 mm
Zone chauffée:
500 mm
750 mm
1000 mm
max. (métrique):
1200°C
1300°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17328099
Marque: Nabertherm™ R472W3AN3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ces fours à tubes compacts dotés de systèmes de commande intégrés peuvent être utilisés pour de nombreux processus universels.Dotés d’un tube de travail standard en céramique C 530 et de deux bouchons en fibres, ces fours tubulaires offrent un rapport prix / performance imbattable.
  • Excellent rapport prix/performances
  • Peut également être équipé d’un système d’alimentation en gaz 1 (sans utilisation sous vide) et d’un système d’alimentation en gaz 2 (pour fonctionner sous vide).
  • Température max. 1 200°C ou 1 300°C
  • Contrôleur P580 avec 50 programmes à réglage libre et 40 segments pour un fonctionnement à trois zones
  • Diamètre extérieur du tube de 50 à 170 mm, longueur chauffée de 250 à 1 000 mm
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Isolation avec un matériau fibreux non classifié
Spécification
Type de contrôleur P580
Zone chauffée 750 mm
max. (métrique) 1300°C
Type Four tubulaire compact
Dimensions (L x l x H) extérieures 920 x 460 x 628 mm
Longueur (métrique) 1070 mm
Diamètre (métrique) Tube de procédé 170 mm