Learn More
Nabertherm™ Four tubulaire compact
Code produit. 15466742 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
max. (métrique):
1200°C
1300°C
Diamètre (métrique) intérieur:
100 mm
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15466742
Marque: Nabertherm™ R321B3AN
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Équipé d’un tube de travail standard en céramique C 530 et de deux bouchons en fibre. Four tubulaire compact Nabertherm™ incluant un régulateur B 410.
Fours tubulaires compacts avec systèmes de commande intégrés utilisables durant de nombreux processus universels.
  • Excellent rapport prix/performances
  • Peut également être équipé d’un système d’alimentation en gaz 1 (sans utilisation sous vide) et d’un système d’alimentation en gaz 2 (pour fonctionner sous vide).
  • Température max. 1 200°C ou 1 300°C
  • Modèle mono-surface standard avec régulateur B 410
  • Cinq programmes et quatre rampes librement programmables, régulateur C 450 avec 10 programmes et 20 segments librement réglables, ou un régulateur P480 avec 50 programmes et 40 segments librement réglables pour fonctionner au niveau de trois zones différentes.
  • Conception avec trois zones disponible sur les modèles >250 mm avec le régulateur P480 optionnel
  • Diamètre extérieur du tube : de 50 à 170 mm, longueur chauffée : de 250 à 1 000 mm
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Isolation avec un matériau fibreux non classifié
Spécification
Type de contrôleur B410
Zone chauffée 500 mm
max. (métrique) 1300°C
Diamètre (métrique) intérieur 120 mm