Learn More
Palintest™ Réactifs de comparateur
Code produit. 11998926
Click to view available options
Analytes:
Alcalinité (CaCO3)
Cuivre
Nitrate
Phosphate (LR)
Zinc
Conditionnement:
200 pièces
250 pièces
Code produit. 11998926
Marque: Palintest™ AK148
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Test pratique et facile à utiliser basé sur les comprimés à l’aide d’une méthodologie colorimétrique simple. Les réactifs de comparateurs Palintest™ sont disponibles pour une variété de besoins d’analyses de l’eau.
  • Sous forme de comprimés pour une praticité et une simplicité maximales.
  • Test colorimétrique.
Spécification
Analytes Zinc
À utiliser avec (équipement) Comparateur et disque Palintest
Conditionnement 250 / boîte
Quantité 1Chaque
Méthode de test Zincon et une méthodologie de tampon alcalin