Learn More
Palintest™ Réactifs de comparateur
Click to view available options
Analytes:
Alcalinité (CaCO3)
Cuivre
Nitrate
Phosphate (LR)
Zinc
Conditionnement:
200 pièces
250 pièces
Description
- Sous forme de comprimés pour une praticité et une simplicité maximales.
- Test colorimétrique.
Spécification
Spécification
| Analytes | Zinc |
| À utiliser avec (équipement) | Comparateur et disque Palintest |
| Conditionnement | 250 / boîte |
| Quantité | 1Chaque |
| Méthode de test | Zincon et une méthodologie de tampon alcalin |