Learn More
Motic™ Compensateur, Lambda, rouge de premier ordre
Code produit. 15435302
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscopes série BA410, analyseur de polarisation
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15435302
Marque: Motic™ 1101001900781
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Compensateur de couleur de type à coulisseau utilisé pour distinguer la couleur affichée par un analyseur de polarisation. Le compensateur Motic™, Lambda, rouge de premier ordre, est adapté à une utilisation avec le microscope optique vertical de série BA410.
  • À utiliser avec un analyseur de polarisation.
  • Conception à glissière.
  • Adapté aux microscopes BA410.
Spécification
Type Compensateur de couleur
Description Lambda, rouge de première commande 530-570 nm
À utiliser avec (équipement) Microscopes série BA410, analyseur de polarisation