Läs mer
Thermo Scientific™ Ensemble de coloration manuelle complet 100
Handla allt Epredia ProdukterBeskrivning
Bénéficiez d’une capacité pouvant atteindre 19 lames grâce à l’ensemble de coloration complet 100 Thermo Scientific™, comprenant une boîte en verre non autoclavable.
Comprend :
- Portoir avec poignée 109
- Boîte 102
- Couvercle 101
Portoir à coloration 109 :
Fabrication en acier inoxydable et capacité allant jusqu’à 19 lames. La taille maximale des lames est de 75 x 50 mm (3 x 2 in).
Boîte à coloration 102 :
Fabrication en verre non autoclavable, dimensions intérieures de 90 x 70 x 65 mm (3,5 x 2,75 x 2,55 in). Capacité maximale de 250 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli.
Couvercle pour boîte à coloration 101 :
Fabrication en acier inoxydable.
Specifikationer
Specifikationer
| Comprend | Le kit complet 100 comprend un support de lames 109, un bac 102 et un couvercle 101. |
| Type de produit | Couvercle pour bac à coloration |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.