Learn More
3M™ Bandelettes d’indicateur chimique de stérilisation vapeur Comply™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 1,5 cm
Conditionnement:
1920 pièces
Description
- La couleur passe du blanc au noir / marron foncé
- L’indicateur multi-variable de type 4 réagit à au moins 2 variables critiques du processus de stérilisation à la vapeur
- Conforme aux exigences de la norme ISO 11140-1
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO11140 |
| Dimensions (L x l) | 20 x 1,5 cm |
| À utiliser avec (application) | Utilisée pour déterminer si les conditions du processus de stérilisation ont été satisfaites dans chaque pack |
| À utiliser avec (équipement) | Stérilisateur |
| Longueur (métrique) | 20 cm |
| Type de produit | Indicateur chimique |
| max. (métrique) | 121°C |
| Caractéristiques | Indicateurs physiques et chimiques pour la vérification des conditions d’exposition au procédé de stérilisation |
| Quantité | 480 Paquets |
| Afficher plus |