Learn More
Memmert™ Déshumidification à air comprimé
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires
- Déshumidification efficace de l’intérieur à l’aide d’air comprimé
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | HPP750eco |
| Type | Déshumidification à air comprimé |