Learn More
Contec™ Écouvillons CONSTIX™ pour validation de surface
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Longueur (métrique) de la pointe:
2 cm
2,31 cm
Conditionnement:
1000 pièces
5 pièces
Description
- Chaque sachet contient cinq écouvillons en polyester spécialement traités pour minimiser la contribution au COT de référence de l’écouvillon
- Faible teneur en COT de référence pour une interférence minimale avec les résultats des tests
- La grande surface de la tête de l’écouvillon et la longue tige souple offrent une couverture de surface exceptionnelle à l’écouvillonnage
- Écouvillons en polyester robustes et durables pour un prélèvement optimal
- Stérilisables par la plupart des méthodes courantes
- Autoclavables
- Écouvillons scellés dans un sachet en nylon
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) de la poignée | 0,12 in |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| À utiliser avec (application) | Évaluation des protocoles de nettoyage de surface de l’industrie biopharmaceutique |
| Type de produit | Écouvillon |
| Diamètre (métrique) de la poignée | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 152,4 mm |
| Longueur (impériale) de la poignée | 5,2 in |
| Longueur (métrique) de la poignée | 13,2 mm |
| Longueur (impériale) de la pointe | 0,8 in |
| Longueur (métrique) de la pointe | 2 cm |
| Afficher plus |