Description
- Fabriquée dans une installation conforme ISO 9001 selon les directives de Eu. Ph. Chapitre 4(4.1.2)
- Produit conformément aux méthodes ASTM, APHA, ACS, EP et USP
- Fourni avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
- La solution prête à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre nécessaires à la préparation de solutions d’étalon précises
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Arsenic |
| CAS | 7440-38-2 |
| Concentration | 10 ppm As |
| Odeur | Inodore |
| Méthodes | Essais de limite d’arsenic |
| Formule moléculaire | As |
| Numéro MDL | MFCD00085309 |
| Quantité | 100 mL |
| Forme physique | Liquide |
| Synonyme | arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CONCENTRATE TO MAKE (5000500)
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: diarsenic trioxide