Description
- Fabriquée dans une installation conforme ISO 9001 selon les directives de Eu. Ph. Chapitre 4(4.1.2)
- Produit conformément aux méthodes ASTM, APHA, ACS, EP et USP
- Fourni avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
- La solution prête à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre nécessaires à la préparation de solutions d’étalon précises
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lead Nitrate |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 10099-74-8 |
| Concentration | 1000ppm Pb |
| Odeur | Inodore |
| Méthodes | Essais de limite de plomb |
| Formule moléculaire | N2O6Pb |
| Numéro MDL | MFCD00011153 |
| Quantité | 100 mL |
| Forme physique | Liquide |
| Afficher plus |