Learn More
Eppendorf™ Rotors avec Concentrator Plus
Code produit. p-8005612 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
16 x 6,5 / 10 mL
18 x 10 mL
24 x 6 mL
2 x 96 x 0,2 ml
36 x 1,5 mL
6 x 15 / 50 mL
8 x 15 mL
8 x 16 mL
8 x 25 mL
Description:
Rotor A-2-VC
Rotor F-45-16-20
Rotor F-50-8-16
Rotor F-35-6-30
Rotor F-35-8-24
Rotor F-40-18-19
Rotor F-40-36-12
Rotor F-45-24-12
Rotor F-45-8-17
Rotor F-50-8-18
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10737274
Marque: Eppendorf™ 5490037006
Conçu pour offrir aux clients une solution ergonomique, intuitive et durable qui s’adapte parfaitement aux paillasses de laboratoire
  • La technologie de chauffage de pointe confère le meilleur traitement possible à votre échantillon, assurant une concentration sous vide rapide, efficace et délicate d’ADN / ARN, de nucléotides, de protéines et d’autres échantillons liquides ou humides. Notre nouveau couvercle revêtu assure une meilleure résistance chimique aux acides et solvants organiques agressifs (par exemple, TFA, DMSO).
  • Le Concentrator Plus est disponible avec trois configurations pour répondre aux besoins spécifiques des laboratoires des clients :
  • Concentrator de base pour la connexion à une pompe à vide existante
  • Système complet avec pompe PTFE sans huile, résistante aux solvants et sans entretien intégrée et un piège à condensation
  • Le système complet avec port de vide ajoute une capacité supplémentaire. Il permet d’utiliser la pompe à vide intégrée séparément sans avoir à la débrancher du système
  • Choix de 3 modes de fonctionnement (vacufuge, centrifugeuse et dessicateur) pour répondre aux besoins des différentes applications
  • Choix de trois modes d’application (aqueux, alcoolisé ou à pression de vapeur élevée) pour s’adapter à l’échantillon de solvant avec une réduction de la durée de traitement jusqu’à 20 %
  • Choix de 4 niveaux de chauffage (température ambiante, 30C, 45°C, 60°C) pour une concentration sûre et efficace de divers échantillons
  • La fonction de freinage peut être désactivée si vous utilisez des échantillons délicats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor F-40-18-19
Type Rotors avec Concentrator Plus
Capacité 18 x 10 mL
Longueur max. du tube 66 mm
Diamètre max. du tube 19 mm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse Concentrator Plus