Learn More
Zeiss™ Condenseur
Code produit. 11733949
Click to view available options
Type:
Condenseur 0,9/1,25 H
Condenseur achromatique et aplanétique 0,9 H
Condenseur, aplanatique-achromatique 0,9 H D Ph DIC
Distance de mise au point:
0,8 mm
1 mm
À utiliser avec (équipement):
Objectifs 1,0 x à 100 x
objectifs 5x à 100x
Comprend:
Avec lentilles frontales qui peuvent être allumées à droite et à gauche
Avec système à faible consommation à partir de 2,5X
avec lentille frontale qui peut être allumée à droite et disque modulateur à 5 positions
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11733949
Marque: Zeiss™ 4242259070000
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Utilisez ce condensateur pour une variété d’applications
  • Condenseur, achromatique et aplanique 0.9 H avec lentille frontale qui peut être allumée à droite et à gauche
  • Condenseur, achromatique et aplanique 0.9 H D Ph DIC avec lentille frontale qui peut être allumée à droite et disque modulateur à 5 positions
  • Condenseur 0,9 / 1,25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3 pour Axio Lab.A1 avec système à faible puissance à partir de 2,5x
  • Condenseur LD 0.4 pour curseur ; pour H, Ph, PlasDIC avec support de curseur 10 x 46 mm
Spécification
Type Condenseur, aplanatique-achromatique 0,9 H D Ph DIC
Distance de mise au point 1 mm
À utiliser avec (équipement) Objectifs 1,0 x à 100 x
Comprend avec lentille frontale qui peut être allumée à droite et disque modulateur à 5 positions
Quantité 1 de chaque