Learn More
Fisherbrand™ Condenseur haute vitesse
Code produit. 17157804 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Fréquence:
50 Hz
60 Hz
À utiliser avec (équipement):
Blue Line 5 / IQ5
Blue Line 6 / IQ6
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17157804
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinaison d’un module haute vitesse, d’un système d’eau de recyclage et de chauffage.
  • Le condenseur complet se compose d’eau de recyclage et de chauffage et d’un module haute vitesse
  • Un réservoir provenant du module haute vitesse et un second réservoir provenant de l’eau de recyclage et du chauffage du condenseur
Spécification
Type de produit Condenseur
À utiliser avec (équipement) Blue Line 5 / IQ5
Fréquence 60 Hz