Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
160 mm
160 mm
250 mm
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Résistance aux produits chimiques
- Grande résistance à la température
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Numéro du joint conique standard | NS 29/32 |
| Type | Condenseur |