Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs
Code produit. 10060142
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
160 mm
160 mm
250 mm
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10060142
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05210414
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Condensateur pour la condensation des vapeurs.
  • Résistance aux produits chimiques
  • Grande résistance à la température
Especificaciones
Longueur (métrique) 400 mm
Quantité 1 de chaque
Numéro du joint conique standard NS 29/32
Type Condenseur
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado