Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Allihn, pour extracteurs, avec olives
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 29/32
NS 34/35
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Condenseurs Allihn pour condenser les vapeurs
- Avec cône NS
- Raccordement d’eau : olives
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Numéro du joint conique standard | NS 29/32 |
| Matériau | Verre Duran |