Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Davies, with GL Thread
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Condenseurs Davies pour condenser les vapeurs
- Avec rodage NS et cône NS
- Avec zone de refroidissement de taille double
- Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Numéro du joint conique standard | NS 29/32 |
| Matériau | Verre Duran |