Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Liebig, avec les filetages GL
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 13/23
NS 14/23
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Condenseur Liebig conforme à la norme DIN 12576 et en plus de la norme DIN
- Pour la condensation des vapeurs
- Avec rodage NS et cône NS
- Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Comprend | Filetages GL 14 |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Numéro du joint conique standard | NS 14/23 |