Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Liebig avec filetages GL
Click to view available options
Longueur (métrique) l’enveloppe:
400 mm
500 mm
750 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Condenseur Liebig conforme à la norme DIN 12576 et en plus de la norme DIN
- Pour la condensation des vapeurs
- Avec rodage NS et cône NS
- Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Comprend | Filetages GL 14 avec deux olives en plastique filetées |
| Longueur (métrique) l’enveloppe | 750 mm |
| Longueur (métrique) | 750 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Numéro du joint conique standard | NS 29/32 |