Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs confomes à Liebig avec olives
Code produit. p-7222520
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
500 mm
750 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10171901
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05210704
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseur Liebig conforme à la norme DIN 12576 et en plus de la norme DIN
  • Pour la condensation des vapeurs
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : olives en verre
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Longueur (métrique) 750 mm
Numéro du joint conique standard NS 29/32
Matériau Verre borosilicaté 3.3