Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs confomes à Liebig avec olives
Code produit. p-7222444
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
NS 24/29
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10224631
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05210401
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseur conforme à Allihn
  • Avec des olives de condenseur Liebig
  • Conforme à la norme DIN 12576
  • Pour la condensation des vapeurs
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : olives en verre
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Longueur (métrique) 400 mm
Numéro du joint conique standard NS 14/23
Matériau Verre borosilicaté 3.3