Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs avec récepteur type Twisselmann
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Condenseurs avec récepteur
- Type Twisselmann
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| Joint conique standard | NS 29/32 |