Learn More
Solution d’étalonnage de conductivité, 30 100 μS, Cole-Parmer™
Code produit 11776008 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
946 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11776008 946 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11776008 Fournisseur Cole Parmer Code fournisseur 0148999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.00€
    55.06€ / 1 pièces
    Économisez 3.94€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026