Learn More
Solutions-étalons de conductivité, YSI™
Code produit 12766945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 qt.
8 x 1 pt.
Conditionnement:
1 quart
Bouteille en plastique
Conductivité:
1 000 μS/cm (eau douce)
10 000 μS/cm
50 000 μS/cm (eau de mer)
Conditionnement:
1 pièce
8 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conductivité Conditionnement
12766945 8 x 1 pt. Bouteille en plastique 10 000 μS/cm 8 pièces
12736945 1 qt. 1 quart 10 000 μS/cm 1 pièce
12756945 8 x 1 pt. Bouteille en plastique 1 000 μS/cm (eau douce) 8 pièces
12776945 8 x 1 pt. Bouteille en plastique 50 000 μS/cm (eau de mer) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12766945 Fournisseur YSI Yellow Spring Instrument Code fournisseur 060911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.02€
    147.74€ / 8 pièces
    Économisez 7.28€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Solutions de conductivité traçables NIST pour étalonner les instruments de terrain et les instruments et cellules de laboratoire ensemble pour une précision maximale
  • Les solutions de conductivité sont inspectées par référence aux solutions étalons primaires conformément à la recommandation OIML 56
  • Les flacons comprennent un tableau des corrections à des températures comprises entre 20 et 30°C
  • Disponibles sous les formats suivants : 1 quart ou dans une boîte de 8 pintes individuelles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Bouteille en plastique
Conductivité 10 000 μS/cm
Type Référence d’étalonnage de la conductivité
Quantité 8 x 1 pt.