Learn More
Solutions-étalons de conductivité, YSI™
Description
- Les solutions de conductivité sont inspectées par référence aux solutions étalons primaires conformément à la recommandation OIML 56
- Les flacons comprennent un tableau des corrections à des températures comprises entre 20 et 30°C
- Disponibles sous les formats suivants : 1 quart ou dans une boîte de 8 pintes individuelles
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Conductivité | 50 000 μS/cm (eau de mer) |
| Type | Référence d’étalonnage de la conductivité |
| Quantité | 8 x 1 pt. |