Learn More
Hanna Instruments™ Conductimètre
Click to view available options
Poids (métrique):
95 g
215 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
Indicateur de conductivité
• Suivi continu de système de déminéralisation
• Alarme visuelle
• Pour le contrôle en continu des eaux déminéralisées
• Calibrage manuel en 1 point par potentiomètre
• Compensation automatique de 5 à 50°C
• Seuil d'alarme réglable de 1 à 5 μS/cm
• Indicateur 1018-2221
• Affichage LCD de la conductivité
• Alarme visuelle diode LED quand le seuil est dépassé de ±1 μS/cm
• Indicateur 1163-7230
• Sans affichage de la conductivité
• Alarme visuelle diode LED et un relais se déclenchant quand la valeur dépasse le seuil de ±1 μS/cm
• Montage des sondes par filetage externe 1/2 in.
• Indicateur de conductivité
• Ecran LCD + alarme
• Inclus avec cellule de conductivité câble 2 m et adaptateur secteur 12 VDC.
• Suivi continu de système de déminéralisation
• Alarme visuelle
• Pour le contrôle en continu des eaux déminéralisées
• Calibrage manuel en 1 point par potentiomètre
• Compensation automatique de 5 à 50°C
• Seuil d'alarme réglable de 1 à 5 μS/cm
• Indicateur 1018-2221
• Affichage LCD de la conductivité
• Alarme visuelle diode LED quand le seuil est dépassé de ±1 μS/cm
• Indicateur 1163-7230
• Sans affichage de la conductivité
• Alarme visuelle diode LED et un relais se déclenchant quand la valeur dépasse le seuil de ±1 μS/cm
• Montage des sondes par filetage externe 1/2 in.
• Indicateur de conductivité
• Ecran LCD + alarme
• Inclus avec cellule de conductivité câble 2 m et adaptateur secteur 12 VDC.
Spécification
Spécification
| Compensation thermique | Automatique, 5 à 50°C (41 à 122°F) avec β = 2,4 % / °C |
| Dimensions (L x l x H) | 86 x 110 x 43 mm |
| Poids (métrique) | 215 g |
| Garantie | 2 ans |
| Type de sonde | HI 7631/2 with 2 m (6.6') cable and 1⁄2 in. thread(included). |
| Résolution | 0.01 μS/cm |
| Alimentation électrique | 12 Vdc power adapter (included) |
| Type | Conductivity Meter for Demineralized Water |
| Précision | ±2 % de la pleine échelle |