Learn More
Jenway™ Conductimètre
Click to view available options
Alimentation électrique:
UE
Description
- Affichage simultané de la conductivité ou du TDS et de la température
- Sélection automatique de la plage pour une meilleure résolution
- Étalonnage par constante de cellule ou solutions standard
- Détection automatique des étalons
- Possibilité de stocker jusqu’à 32 résultats
- Liaison bidirectionnelle RS232 vers l’imprimante ou le PC
- Garantie de 3 ans
Spécification
Spécification
| Comprend | Sonde de conductivité en verre avec compensation automatique de la température (K = 1) (027 013), étui et support d’électrode, alimentation pour le Royaume-Uni |
| Précision (conductivité) | ±0,5 % ±2 chiffres |
| Sorties | Analogique, RS232 |
| À utiliser avec (application) | Applications de laboratoire de routine |
| Gamme (conductivité) | 6 sélections automatiques de 0 à 1999 mS (avec constante de cellule [K]=10 |
| Résolution (conductivité) | 0,01 μS à 1 mS |
| Compensation thermique | Automatique |
| Gamme (TDS) | 6 sélections automatiques de 0 à 1999 g/l avec constante de cellule (K)=10 |
| Résolution (TDS) | 0,01 mg/l à 1 g/l |
| Précision (TDS) | ±0,5 % ±2 chiffres |
| Afficher plus |