Learn More
Consort™ Kits d’analyseurs multi-paramètres
Code produit. 11965458
Click to view available options
Type:
Kit de mesure électrochimique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11965458
Marque: Consort™ C5020T
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Comprend tous les composants nécessaires aux mesures électrochimiques. Les kits d’analyseurs multi-paramètres Consort™ comprennent un instrument de mesure portatif de haute qualité avec les électrodes nécessaires ; des tampons, des solutions et des étalons ; et les adaptateurs et accessoires nécessaires à l’utilisation sur le terrain et en laboratoire.
C5020T : Kit d’instruments de mesure de pH / de CE / d’oxygène dissous
Le C5020 est un instrument de mesure portatif complet et précis qui peut mesurer tous les paramètres électrochimiques courants tels que le pH, le potentiel d’oxyréduction, la conductivité et l’oxygène dissous, ainsi que la salinité et les TDS. Il s’agit d’un instrument tout rond doté d’une large plage de conductivité et de capacités de stockage des mesures. Le grand écran graphique facilite la lecture de la mesure et l’indicateur / algorithme de stabilité garantit des lectures stables et précises.
  • Analyseur multi-paramètres C5020
  • Électrodes : électrode pH / compensation automatique de la température SP10T, électrode de conductivité / compensation automatique de la température SK10T, électrode d’oxygène dissous SZ10T
  • 2 Tampons 2 x 50 ml à pH (pH 4 et 7)
  • 50Solution électrolytique de 50 ml (3 M KCl)
  • 50Étalon de conductivité 50 ml (0,01 M KCl)
  • Adaptateur secteur (100–240 VCA, UE / US)
C6010K : Kit d’instruments de mesure de CE
Le C6010 est un analyseur multi-paramètres à canal unique peut être utilisé comme un appareil de paillasse ou portatif. Un connecteur BNC plaqué or résistant à la corrosion assure une longue durée de vie et accepte différentes électrodes. Un menu facile à utiliser et un système d’aide intégré permettent aux utilisateurs de configurer et d’utiliser l’instrument avec succès. Outre les tampons de pH préprogrammés et les normes CE, d’autres tableaux peuvent être ajoutés, y compris la table complète des températures.
  • Analyseur multi-paramètres C6010
  • Électrode de conductivité / compensation automatique de la température en verre SK20T
  • Étalon de conductivité 50 ml (0,01 M KCl)
  • Mallette de transport
  • Adaptateur secteur (100–240 VCA, UE / US)
Spécification
Précision (conductivité) 1%
Précision (température) 0.5°C
Étalonnage GLP
Type Kit de mesure électrochimique
Dimensions (L x l x H) 13 x 18 x 10 cm
Type d’affichage LCD
Fréquence 50/60Hz
Entrées BNC (pH, mV, conductivity, DO), Banana for Pt1000 (temperature)
Comprend C5020 Meter, pH/ATC electrode SP10T, conductivity/ATC electrode SK10T, DO electrode SZ10T, pH buffers, electrolyte, conductivity standard, mains adapter
Modèle C5020T
Type de sonde pH/ATC electrode SP10T, conductivity/ATC electrode SK10T, dissolved oxygen electrode SZ10T
Gamme (conductivité) 0 to 1000 mS/cm
Gamme (salinité) 0 to 70
Gamme (TDS) 0 to 100.0 g/L
Résolution (conductivité) 0.01 μS/cm
Résolution (pH) 0.01 pH
Résolution (température) 0,1°C
Résolution (TDS) 0.1 mg/L
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Tension 100 / 240 VCA
Poids (métrique) 600 g