Learn More
Solution de conductivité à 1413 μS.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12954495 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12954495 500 mL 500mL
12944495 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12954495 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur CTE 009 500
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Conductivité 1413μS.cm-1
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL