Learn More
Solutions standard de conductivité 84 μS/cm, Hanna Instruments™
Code produit 11584327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11584327 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11584327 Fournisseur Hanna Instruments Code fournisseur HI7033L
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Qualité supérieure 84 μ étalon de conductivité S/cm préparé par rapport à un NIST solution de chlorure de potassium traçable.
  • Qualité supérieure 84 μ étalon de conductivité S/cm préparé par rapport à un NIST solution de chlorure de potassium traçable
  • Graphique des températures réelles μValeur S/cm à différentes températures imprimée sur chaque bouteille
  • Flacon étanche à l'air avec joint inviolable pour garantir la qualité
  • Qualité supérieure 84 μSolution de conductivité S/cm étalonnée avec un conductimètre étalonné avec du chlorure de potassium NIST 2202 SRM (Documentation de référence standard) 
  • Eau déminéralisée à usage analytique conformément à ISO 3696/BS3978 
  • L'équipement supplémentaire utilisé dans la préparation des solutions comprend des balances certifiées avec contrôle du poids, de la verrerie de classe A et des thermomètres certifiés
Spécification
Odeur Inodore
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
pH 7
Quantité 500 mL