Learn More
Solution étalon de conductivité, instruments Hanna
Code produit 11574317
Change view
Click to view available options
Quantité:
460 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11574317 460 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11574317 Fournisseur Hanna Instruments Code fournisseur HI70300L
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Une solution de stockage préparée avec des produits chimiques de qualité réactif pouvant être utilisés pour optimiser les performances de vos électrodes pH et rH.
  • Solution de stockage préparée avec des produits chimiques de qualité réactif pouvant être utilisés pour optimiser les performances de vos électrodes pH et rH
  • Formulation spéciale pour minimiser la croissance microbienne et les effets osmotiques/de diffusion entre la solution et l’électrolyte de référence interne
  • Fabriqués spécifiquement pour les électrodes pH et rH
  • Date d’expiration et numéro de lot clairement indiqués
Spécification
Nom chimique ou matériau Conductivity Solution Standard
Quantité 460 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • ORP Solution for Platinum and Gold Electrodes
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid