Learn More
Solutions μétalons de conductivité 12880 S/cm, Hanna Instruments™
Code produit 10099050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
460mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10099050 500 mL 460mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10099050 Fournisseur Hanna Instruments Code fournisseur HI7030L
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Norme de conductivité de μqualité supérieure de 12 880 S/cm préparée selon les exigences d'une NIST solution de chlorure de potassium traçable
  • Norme de conductivité de μqualité supérieure de 12 880 S/cm préparée selon les exigences d'une NIST solution de chlorure de potassium traçable
  • Graphique des températures réelles μValeur S/cm à différentes températures imprimée sur chaque bouteille
  • Flacon étanche à l'air avec joint inviolable pour garantir la qualité
  • Pour usage en laboratoire et industriel 
  • Solution μde conductivité de 12 880 S/cm, étalonnée avec un conductimètre préalablement étalonné avec du chlorure de potassium. NIST 2202 SRM (Matériau de référence certifié) dans de l'eau déminéralisée à usage analytique conformément à ISO 3696/BS3978
  • L'équipement supplémentaire utilisé dans la préparation des solutions comprend des balances certifiées avec contrôle du poids, de la verrerie de classe A et des thermomètres certifiés
Spécification
Conditionnement Flacons
Odeur Odorless
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
pH 7
Solubilité Soluble
Quantité 500 mL