Learn More
Solutions μétalons de conductivité 12880 S/cm, Hanna Instruments™
Code produit 11594317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11594317 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11594317 Fournisseur Hanna Instruments Code fournisseur HI7030L
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Norme de conductivité de μqualité supérieure de 12 880 S/cm préparée selon les exigences d'une NIST solution de chlorure de potassium traçable
  • Norme de conductivité de μqualité supérieure de 12 880 S/cm préparée selon les exigences d'une NIST solution de chlorure de potassium traçable
  • Graphique des températures réelles μValeur S/cm à différentes températures imprimée sur chaque bouteille
  • Flacon étanche à l'air avec joint inviolable pour garantir la qualité
  • Pour usage en laboratoire et industriel 
  • Solution μde conductivité de 12 880 S/cm, étalonnée avec un conductimètre préalablement étalonné avec du chlorure de potassium. NIST 2202 SRM (Matériau de référence certifié) dans de l'eau déminéralisée à usage analytique conformément à ISO 3696/BS3978
  • L'équipement supplémentaire utilisé dans la préparation des solutions comprend des balances certifiées avec contrôle du poids, de la verrerie de classe A et des thermomètres certifiés
Spécification
Conditionnement Flacons
Odeur Odorless
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
pH 7
Solubilité Soluble
Quantité 500 mL