Learn More
1413 μSachets de solution standard de conductivité S/cm, Hanna Instruments™
Code produit 11637030
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
25 x 20 mL
Conditionnement:
Flacons
Flacons arrêtant la lumière
Sachets
Certificat d’analyse:
Included
Not Included
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
460mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Certificat d’analyse unitSize
11637030 25 x 20 mL Sachets Included 1 pièce
10009060 500 mL Flacons Not Included 460mL
10295422 500 mL Flacons Included 460mL
11616990 500 mL Flacons arrêtant la lumière Not Included 1 pièce
10719071 25 x 20 mL Sachets Included 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11637030 Fournisseur Hanna Instruments Code fournisseur HI70031C
Edge
Qualité supérieure 1 413 μsolution de conductivité S/cm qui est NIST traçable et fourni avec un certificat d'analyse, idéal pour les utilisateurs qui ne procèdent pas à un étalonnage fréquent.
  • Qualité supérieure 1 413 μSolution de conduction S/cm qui est NIST traçables et fournis avec un certificat d’analyse
  • Tableau de la température réelle μValeur S/cm à différentes températures, imprimée sur chaque flacon
  • 1 413 μSolution de conduction S/cm standardisée avec un mètre de conduction qui a été étalonné avec du chlorure de potassium NIST 2 202 SRM (Document de référence standard) 
  • eau déionisée à des fins d’analyse conformément à ISO 3696/BS3978
  • L'équipement supplémentaire utilisé dans la préparation des solutions comprend des balances certifiées avec contrôle du poids, de la verrerie de classe A et des thermomètres certifiés
  • Idéal pour les utilisateurs qui n’étalonnent pas fréquemment
  • Idéal pour une utilisation sur le terrain grâce à la portabilité
Spécification
Conditionnement Sachets
Certificat d’analyse Included
Odeur Odorless
Conductivité 1413 μS/cm
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
pH 7
Solubilité Soluble
Quantité 25 x 20 mL