Learn More
Norme de conductivité de base des lignes, μ5 S/cm, Hamilton™
Code produit 10747413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10747413 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10747413 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 238926
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une stabilité inégalée. Hamilton™ Norme de conductivité de ligne de μbase, 5 S/cm, livrée avec un certificat et un document d'étalonnage du formulaire DFM.
  • Reste stable jusqu'à 3 ans
  • La date de péremption est indiquée sur chaque bouteille.
  • Les bouteilles peuvent rester ouvertes pendant une durée totale de 60 minutes.
Spécification
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 ml