Learn More
Étalon de conductivité 5000 μS/cm, Hanna Instruments™
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacons |
| Odeur | Inodore |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7 |
| Solubilité | Soluble |
| Quantité | 500 mL |